Imprimer
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900660-1G OR900660-250MG
APOSOR900660-1GEA 348 EUR
APOSOR900660-1G APOSOR900660-250MG
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 97%
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formule: C₁₀H₁₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08667746
Numéro CAS: 927965-80-8