Imprimer
N-(4-Methoxybenzyl)maleimide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]pyrrole-2,5-dione
OR900618-10G OR900618-1G OR900618-5G
APOSOR900618-10GEA 1140 EUR
APOSOR900618-10G APOSOR900618-1G APOSOR900618-5G
N-(4-Methoxybenzyl)maleimide 95%
N-(4-Methoxybenzyl)maleimide
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217.221 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00113970
Numéro CAS: 140480-96-2