Imprimer
1-Cyclopentylpyrazol-4-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900558-1G OR900558-250MG
APOSOR900558-1GEA 877 EUR
APOSOR900558-1G APOSOR900558-250MG
1-Cyclopentylpyrazol-4-amine 95%
1-Cyclopentylpyrazol-4-amine
Formule: C₈H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11128189
Numéro CAS: 1152866-89-1