Imprimer
1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900208-1G OR900208-5G
APOSOR900208-1GEA 145 EUR
APOSOR900208-1G APOSOR900208-5G
1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine 98%
1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine
Formule: C₉H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19981552
Numéro CAS: 1219940-12-1