Imprimer
4-Methylsulphonylanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene
OR900068-1G OR900068-5G
APOSOR900068-1GEA 56.7 EUR
APOSOR900068-1G APOSOR900068-5G
4-Methylsulphonylanisole 98%
4-Methylsulphonylanisole
Formule: C₈H₁₀O₃S
MW: 186.228 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025069
Numéro CAS: 3517-90-6