Imprimer
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Iodo-3-nitropyridin-2-amine
OR8989-10G OR8989-5G
APOSOR8989-10GEA 166 EUR
APOSOR8989-10G APOSOR8989-5G
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine 95+%
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine
Formule: C₅H₄IN₃O₂
MW: 265.009 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038464
Numéro CAS: 25391-57-5