Imprimer
Methyl 2,5-dibromopentanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8857-1G OR8857-5G OR8857-25G
APOSOR8857-1GEA 39.3 EUR
APOSOR8857-1G APOSOR8857-5G APOSOR8857-25G
Methyl 2,5-dibromopentanoate
Formule: C₆H₁₀Br₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684289
Numéro CAS: 50995-48-7