Imprimer
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8850T-100MG OR8850T-10MG OR8850T-250MG
APOSOR8850T-100MGEA 277 EUR
APOSOR8850T-100MG APOSOR8850T-10MG APOSOR8850T-250MG
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
Formule: C₁₈H₁₈N₂O₃
Point de fusion: 234,5…236.0 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037969
Numéro CAS: 66866-40-8