Imprimer
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Formyl-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzene, 5-Formyl-2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazole
OR8672-100MG OR8672-1G OR8672-5G
APOSOR8672-100MGEA 79.9 EUR
APOSOR8672-100MG APOSOR8672-1G APOSOR8672-5G
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₉NOS
MW: 203.26 g/mol
Point de fusion: 72…75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08690246
Numéro CAS: 857284-11-8
ONU: 2811
ADR: 6.1 III