Imprimer
6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Iodo-2-methylbenzo[d]thiazole
OR8663-1G OR8663-250MG OR8663-5G
APOSOR8663-1GEA 105 EUR
APOSOR8663-1G APOSOR8663-250MG APOSOR8663-5G
6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Formule: C₈H₆INS
Point de fusion: 134…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464068
Numéro CAS: 68867-20-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III