Imprimer
6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8600T-1G OR8600T-250MG
APOSOR8600T-1GEA 938 EUR
APOSOR8600T-1G APOSOR8600T-250MG
6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₇H₁₅NO₄
Point de fusion: 230…232 °C (déc.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00055977
Numéro CAS: 2495-92-3