Imprimer
4-(3-Bromopropoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[4-(3-Bromopropoxy)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4-(3-Bromopropoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR8572-1G OR8572-5G
APOSOR8572-1GEA 101 EUR
APOSOR8572-1G APOSOR8572-5G
4-(3-Bromopropoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-(3-Bromopropoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₂BBrO₃
MW: 341.048 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258657
Numéro CAS: 957061-13-1