Imprimer
2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8553-1G OR8553-5G
APOSOR8553-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8553-1G APOSOR8553-5G
2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
Formule: C₇H₇BrO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04117938
Numéro CAS: 58267-85-9