7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR8291-1G
OR8291-5G
APOSOR8291-1GEA
0
EUR
APOSOR8291-1G
APOSOR8291-5G
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
Formule:
C₁₆H₁₃NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06659963 Numéro CAS: 749922-34-7 |