Imprimer
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pyrimidine-4,5,6-triamine sulphate
OR8231-1G OR8231-5G
APOSOR8231-1GEA 114 EUR
APOSOR8231-1G APOSOR8231-5G
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate 95%
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate
Formule: C₄H₇N₅·H₂SO₄
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012789
Numéro CAS: 49721-45-1
EINECS: 256-446-3