Imprimer
1-Benzyl-4-methyl-1H-1,2,3-triazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8214-1G OR8214-250MG
APOSOR8214-1GEA 364 EUR
APOSOR8214-1G APOSOR8214-250MG
1-Benzyl-4-methyl-1H-1,2,3-triazole
1-Benzyl-4-methyl-1H-1,2,3-triazole
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062394
Numéro CAS: 91258-00-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III