Imprimer
1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8173-1G OR8173-5G
APOSOR8173-1GEA 0 EUR
APOSOR8173-1G APOSOR8173-5G
1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
Formule: C₁₆H₁₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093529
Numéro CAS: 180698-19-5