Imprimer
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8162-100MG OR8162-500MG
APOSOR8162-100MGEA 321 EUR
APOSOR8162-100MG APOSOR8162-500MG
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside 98%
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
Formule: C₁₅H₂₁NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057920
Numéro CAS: 3554-93-6