Imprimer
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Methoxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride, Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-carboxylate hydrochloride
OR8135-1G OR8135-5G
APOSOR8135-1GEA 82.8 EUR
APOSOR8135-1G APOSOR8135-5G
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride 95+%
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₃NO₂·ClH
Point de fusion: 170…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180877
Numéro CAS: 78348-26-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III