Imprimer
4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8067-1G OR8067-250MG
APOSOR8067-1GEA 92.8 EUR
APOSOR8067-1G APOSOR8067-250MG
4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Formule: C₇H₅ClN₂S₂
Point de fusion: 129…130 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01312979
Numéro CAS: 123971-45-9