Imprimer
5-Bromo-N-(2,2-dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7850-1G OR7850-5G
APOSOR7850-1GEA 43.9 EUR
APOSOR7850-1G APOSOR7850-5G
5-Bromo-N-(2,2-dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
5-Bromo-N-(2,2-dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
Formule: C₈H₁₂BrN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03646021
Numéro CAS: 885267-37-8