Imprimer
[(4-Bromophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromophenyl cyanomethyl sulphone
OR7778-5G OR7778-25G OR7778-1G
APOSOR7778-5GEA 128 EUR
APOSOR7778-5G APOSOR7778-25G APOSOR7778-1G
[(4-Bromophenyl)sulphonyl]acetonitrile
[(4-Bromophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Formule: C₈H₆BrNO₂S
Point de fusion: 190…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129455
Numéro CAS: 126891-45-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III