Imprimer
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7651-1G OR7651-5G
APOSOR7651-1GEA 139 EUR
APOSOR7651-1G APOSOR7651-5G
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
Formule: C₁₀H₈N₂S
Point de fusion: 197…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239517
Numéro CAS: 60414-59-7