Imprimer
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7624-1G OR7624-5G
APOSOR7624-1GEA 265 EUR
APOSOR7624-1G APOSOR7624-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate
Formule: C₈H₇ClO₃S·H₂O
MW: 236.673 g/mol
Point de fusion: 111…112 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08166750
Numéro CAS: 1171826-50-8