Imprimer
2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7353-1G OR7353-5G
APOSOR7353-1GEA 87.3 EUR
APOSOR7353-1G APOSOR7353-5G
2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₈N₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027277
Numéro CAS: 21901-25-7