Imprimer
4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-(Cyclopropylmethoxy)phenyl)boronic acid, 4-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
OR7194-1G OR7194-10G OR7194-25G OR7194-100MG OR7194-250MG
APOSOR7194-1GEA 159 EUR
APOSOR7194-1G APOSOR7194-10G APOSOR7194-25G APOSOR7194-100MG APOSOR7194-250MG
4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BO₃
MW: 192.019 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039017
Numéro CAS: 411229-67-9