Imprimer
N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)vinyl]aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)ethenyl]aniline, 4-(Dimethylamino)-2',4'-dinitrostilbene
OR7167-1G OR7167-500MG
APOSOR7167-1GEA 36.4 EUR
APOSOR7167-1G APOSOR7167-500MG
N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)vinyl]aniline
N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)vinyl]aniline
Formule: C₁₆H₁₅N₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136227
Numéro CAS: 57711-75-8