Imprimer
1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Amino-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane hydrochloride, 3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)propylamine hydrochloride
OR7107-1G OR7107-250MG
APOSOR7107-1GEA 219 EUR
APOSOR7107-1G APOSOR7107-250MG
1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Formule: C₅H₁₀N₄·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06796387
Numéro CAS: 794522-91-1