Imprimer
Ethyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR71011-1G OR71011-500MG OR71011-5G
APOSOR71011-1GEA 230 EUR
APOSOR71011-1G APOSOR71011-500MG APOSOR71011-5G
Ethyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate 97%
Ethyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₂BrClO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32874088
Numéro CAS: 2384335-29-7