Imprimer
3,5-Dimethyl-4-[2-(methylamino)ethyl]-1H-pyrazole dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7084-1G OR7084-250MG
APOSOR7084-1GEA 174 EUR
APOSOR7084-1G APOSOR7084-250MG
3,5-Dimethyl-4-[2-(methylamino)ethyl]-1H-pyrazole dihydrochloride
3,5-Dimethyl-4-[2-(methylamino)ethyl]-1H-pyrazole dihydrochloride
Formule: C₈H₁₅N₃·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366477
Numéro CAS: 423176-42-5