Imprimer
1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7040-1G OR7040-250MG
APOSOR7040-1GEA 430 EUR
APOSOR7040-1G APOSOR7040-250MG
1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038976
Numéro CAS: 18085-40-0