Imprimer
4-Phenoxyphenethyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70177-1G OR70177-5G
APOSOR70177-1GEA 0 EUR
APOSOR70177-1G APOSOR70177-5G
4-Phenoxyphenethyl alcohol
4-Phenoxyphenethyl alcohol
Formule: C₁₄H₁₄O₂
Point d'ébullition: 142 °C (0,1 mm Hg)
Point de fusion: 14…15 °C
Densité: 1,1378 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201083
Numéro CAS: 52446-51-2