Imprimer
3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70142-1G OR70142-5G
APOSOR70142-1GEA 126 EUR
APOSOR70142-1G APOSOR70142-5G
3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
Formule: C₉H₁₅NO₃
Point d'ébullition: 46…47 °C (0.225 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16039461
Numéro CAS: 1221347-27-8