Imprimer
3,4'-Dimethylbiphenyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70103-1G OR70103-5G
APOSOR70103-1GEA 55.1 EUR
APOSOR70103-1G APOSOR70103-5G
3,4'-Dimethylbiphenyl
3,4'-Dimethylbiphenyl
Formule: C₁₄H₁₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00602700
Numéro CAS: 7383-90-6