Imprimer
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine
OR70087-1G OR70087-5G
APOSOR70087-1GEA 104 EUR
APOSOR70087-1G APOSOR70087-5G
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine 95+%
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Formule: C₅H₈N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115284
Numéro CAS: 345311-09-3