Imprimer
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70080-1G OR70080-25G OR70080-5G
APOSOR70080-1GEA 24.8 EUR
APOSOR70080-1G APOSOR70080-25G APOSOR70080-5G
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrClO₂
Point de fusion: 143…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672931
Numéro CAS: 56961-26-3