Imprimer
2-Bromo-3-iodophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70063-1G OR70063-5G OR70063-25G
APOSOR70063-1GEA 98.6 EUR
APOSOR70063-1G APOSOR70063-5G APOSOR70063-25G
2-Bromo-3-iodophenol
2-Bromo-3-iodophenol
Formule: C₆H₄BrIO
MW: 298.904 g/mol
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08166322
Numéro CAS: 863870-88-6