Imprimer
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70027-1G OR70027-250MG OR70027-5G
APOSOR70027-1GEA 0 EUR
APOSOR70027-1G APOSOR70027-250MG APOSOR70027-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₈BrNO₂S
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21193892
Numéro CAS: 1396554-49-6