Imprimer
2-Cyclopropylphenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Hydroxyphenyl)cyclopropane
OR70019-1G OR70019-250MG
APOSOR70019-1GEA 497 EUR
APOSOR70019-1G APOSOR70019-250MG
2-Cyclopropylphenol 98%
2-Cyclopropylphenol
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 79…80 °C (2 mm Hg)
Point d'éclair: >70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06802666
Numéro CAS: 10292-60-1