Imprimer
3-Cyclopropylphenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Hydroxyphenyl)cyclopropane
OR70007-1G OR70007-5G OR70007-250MG
APOSOR70007-1GEA 364 EUR
APOSOR70007-1G APOSOR70007-5G APOSOR70007-250MG
3-Cyclopropylphenol 97%
3-Cyclopropylphenol
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 80…82 °C (2 mm Hg)
Point d'éclair: >70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06802406
Numéro CAS: 28857-88-7