Imprimer
5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-formylthiophene, 5-Bromothiophene-3-carbaldehyde, 5-Bromo-3-thenaldehyde
OR70005-1G OR70005-250MG OR70005-5G
APOSOR70005-1GEA 91.5 EUR
APOSOR70005-1G APOSOR70005-250MG APOSOR70005-5G
5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde
Formule: C₅H₃BrOS
MW: 191.046 g/mol
Point d'ébullition: 114…116 °C (17 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09042555
Numéro CAS: 18791-79-2