Imprimer
4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6915-2G OR6915-5G
APOSOR6915-2GEA 125 EUR
APOSOR6915-2G APOSOR6915-5G
4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine 98%
4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine
Formule: C₁₁H₂₃N₃O
Point d'ébullition: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075238
Numéro CAS: 436852-18-5