Imprimer
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6911-1G OR6911-500MG OR6911-5G
APOSOR6911-1GEA 111 EUR
APOSOR6911-1G APOSOR6911-500MG APOSOR6911-5G
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine 97%
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine
Formule: C₁₂H₂₃N₃
Point d'ébullition: 76…78 °C (0.5 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191216
Numéro CAS: 199475-35-9
ONU: 2735
ADR: 8,III