Imprimer
1-[3-(Piperidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6892-10G OR6892-2G OR6892-5G
APOSOR6892-10GEA 510 EUR
APOSOR6892-10G APOSOR6892-2G APOSOR6892-5G
1-[3-(Piperidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 98%
1-[3-(Piperidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine
Formule: C₁₂H₂₅N₃
Point d'ébullition: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320896
Numéro CAS: 111594-93-5