Imprimer
1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6891-1G OR6891-500MG
APOSOR6891-1GEA 132 EUR
APOSOR6891-1G APOSOR6891-500MG
1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine
Formule: C₁₁H₂₃N₃
Point d'ébullition: 106…108 °C (0.2 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320895
Numéro CAS: 224309-80-2
ONU: 2735
ADR: 8,III