Imprimer
1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6879-100MG OR6879-500MG
APOSOR6879-100MGEA 43.5 EUR
APOSOR6879-100MG APOSOR6879-500MG
1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate 95%
1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate
Formule: C₇H₁₅ClN₂·2ClH·H₂O
MW: 253.598 g/mol
Point de fusion: ∼ 215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150090
Numéro CAS: 34782-06-4