Imprimer
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6874-1G OR6874-5G OR6874-250MG
APOSOR6874-1GEA 43.5 EUR
APOSOR6874-1G APOSOR6874-5G APOSOR6874-250MG
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine 98%
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine
Formule: C₁₇H₁₈Cl₂N₂
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191212
Numéro CAS: 27469-61-0
ONU: 1759
ADR: 8,III