Imprimer
{3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-{2-[3-(Aminomethyl)phenoxy]ethyl}morpholine, 3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]benzylamine
OR6807-1G OR6807-250MG
APOSOR6807-1GEA 0 EUR
APOSOR6807-1G APOSOR6807-250MG
{3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine 95%
{3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine
Formule: C₁₃H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772847
Numéro CAS: 857284-08-3
ONU: 2735
ADR: 8,III