Imprimer
N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6800-1G OR6800-250MG
APOSOR6800-1GEA 893 EUR
APOSOR6800-1G APOSOR6800-250MG
N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine 97%
N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine
Formule: C₁₂H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060515
Numéro CAS: 852431-03-9