Imprimer
1-(4-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl isocyanate
OR6721-1G OR6721-250MG
APOSOR6721-1GEA 985 EUR
APOSOR6721-1G APOSOR6721-250MG
1-(4-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole 97%
1-(4-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole
When melted, may contain small amount of sediment
Formule: C₁₁H₈N₂O
Point de fusion: 65…66 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07772803
Numéro CAS: 857283-60-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III